Tlačiť
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR919107-1G OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA 208.29 EUR
APOSOR919107-1G APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Vzorec: C₇H₅NO₃
Mw: 151.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369767
Číslo CAS: 78213-03-3