Tlačiť
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR919102-1G OR919102-250MG
APOSOR919102-1GEA 148.61 EUR
APOSOR919102-1G APOSOR919102-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇N₃·ClH
Mw: 133.579 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21340310
Číslo CAS: 89088-69-7