Tlačiť
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(Ethoxycarbonyl)picolinic acid
OR918772-10G OR918772-1G OR918772-5G
APOSOR918772-10GEA 267.57 EUR
APOSOR918772-10G APOSOR918772-1G APOSOR918772-5G
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Mw: 195.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00806154
Číslo CAS: 21855-16-3