Tlačiť
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(1-Hydroxyethyl)benzoic acid
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 172.24 EUR
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00870634
Číslo CAS: 97364-15-3