Tlačiť
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918606-1G OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA 1001.4 EUR
APOSOR918606-1G APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23705594
Číslo CAS: 116475-68-4