Tlačiť
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 129.38 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Mw: 174.542 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11847780
Číslo CAS: 15128-85-5