Tlačiť
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918384-1G OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA 654.52 EUR
APOSOR918384-1G APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.173 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188647
Číslo CAS: 610791-39-4