Tlačiť
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 344.97 EUR
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Teplota varu: 137…138 °C (6 mm Hg)
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114509
Číslo CAS: 5636-52-2