Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918297-1G
OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA
225.52
EUR
APOSOR918297-1G
APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Vzorec:
C₉H₆ClNO₂ Mw: 195.602 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD14635863 Číslo CAS: 98592-34-8 |