Tlačiť
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)(methyl)carbamate
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 107.9 EUR
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09953073
Číslo CAS: 99207-32-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III