Tlačiť
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Propylhydrazine hydrochloride
OR918051-1G OR918051-5G
APOSOR918051-1GEA 79.71 EUR
APOSOR918051-1G APOSOR918051-5G
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
1-Propylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₃H₁₀N₂·ClH
Mw: 110.586 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320515
Číslo CAS: 56795-66-5