Tlačiť
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 251.95 EUR
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00626152
Číslo CAS: 20704-66-9