Tlačiť
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3,5-Dichlorophenyl)ethanol
OR917823-10G OR917823-5G
APOSOR917823-10GEA 159.02 EUR
APOSOR917823-10G APOSOR917823-5G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Mw: 191.055 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201039
Číslo CAS: 93427-13-5