Tlačiť
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 811.94 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02185844
Číslo CAS: 3609-50-5