Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 191.34 EUR
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 120…122,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271942
Číslo CAS: 864068-97-3