Tlačiť
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 455.84 EUR
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Mw: 186.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04355428
Číslo CAS: 118482-14-7