Tlačiť
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: {3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 208.29 EUR
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O
Mw: 189.214 g/mol
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271929
Číslo CAS: 871825-54-6
OSN: 1325
ADR: 4.1 III