Tlačiť
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 443.24 EUR
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00963547
Číslo CAS: 1201-91-8