Tlačiť
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methylquinolin-8-ol
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 201.48 EUR
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02170459
Číslo CAS: 3846-73-9