Tlačiť
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 266.37 EUR
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₃S
Mw: 166.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271875
Číslo CAS: 52665-49-3
OSN: 3265
ADR: 8 III