Tlačiť
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-[(4-Formylphenyl)methyl]-1H-imidazole, 1-(4-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 391.5 EUR
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Mw: 186.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271920
Číslo CAS: 102432-03-1
OSN: 2735
ADR: 8 III