Tlačiť
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9153-1G OR9153-250MG
APOSOR9153-1GEA 225.83 EUR
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Teplota varu: 185 °C (0,1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271917
Číslo CAS: 102432-05-3
OSN: 2735
ADR: 8,III