Tlačiť
3-Propoxytoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR914596-10G OR914596-1G OR914596-5G
APOSOR914596-10GEA 919.29 EUR
APOSOR914596-10G APOSOR914596-1G APOSOR914596-5G
3-Propoxytoluene 98%
3-Propoxytoluene
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Mw: 150.218 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05982065
Číslo CAS: 33426-65-2