Tlačiť
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 919.29 EUR
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO·ClH
Mw: 199.677 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15200817
Číslo CAS: 1158573-73-9