Tlačiť
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrrole
OR914123-1G OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA 249.15 EUR
APOSOR914123-1G APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Mw: 157.212 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799565
Číslo CAS: 827-60-1