Tlačiť
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylate
OR914109-1G OR914109-250MG OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA 89.73 EUR
APOSOR914109-1G APOSOR914109-250MG APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrO₂
Mw: 269.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18711569
Číslo CAS: 1236357-65-5