Tlačiť
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913942-1G OR913942-250MG
APOSOR913942-1GEA 109.35 EUR
APOSOR913942-1G APOSOR913942-250MG
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·ClH
Mw: 153.607 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12068617
Číslo CAS: 139243-55-3