Tlačiť
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 338.55 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271945
Číslo CAS: 864068-98-4
OSN: 3265
ADR: 8,III