Tlačiť
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 373.72 EUR
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Mw: 198.264 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271910
Číslo CAS: 869901-08-6
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III