Tlačiť
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 63.29 EUR
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅NS
Mw: 159.208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276872
Číslo CAS: 24434-84-2