Tlačiť
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 778.69 EUR
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Mw: 140.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657554
Číslo CAS: 32281-01-9