Tlačiť
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 132.77 EUR
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₉H₈O₃·xH₂O
Mw: 164.16 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664093
Číslo CAS: 1201806-19-0