Tlačiť
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Mercaptophenyl)methanol
OR912890-1G OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA 422.59 EUR
APOSOR912890-1G APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈OS
Mw: 140.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041529
Číslo CAS: 53339-53-0