Tlačiť
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 676.95 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Mw: 177.243 g/mol
Teplota varu: 70…75 °C (0.08 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271885
Číslo CAS: 868755-44-6
OSN: 2735
ADR: 8 III