Tlačiť
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 130.98 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662408
Číslo CAS: 271583-17-6