Tlačiť
3-Cyano-2-methylindole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR912676-1G OR912676-250MG
APOSOR912676-1GEA 71.3 EUR
APOSOR912676-1G APOSOR912676-250MG
3-Cyano-2-methylindole 95%
3-Cyano-2-methylindole
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Mw: 156.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01475745
Číslo CAS: 51072-83-4