Tlačiť
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 572.4 EUR
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Mw: 194.187 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466214
Číslo CAS: 7291-02-3