Tlačiť
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 1086.24 EUR
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
Mw: 182.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00223606
Číslo CAS: 67383-32-8