Tlačiť
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR912376-1G OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA 208.29 EUR
APOSOR912376-1G APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Mw: 196.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137851
Číslo CAS: 101366-61-4