Tlačiť
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-DL-Phg(4-OMe)-OH, 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 81.31 EUR
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049329
Číslo CAS: 19789-59-4