Tlačiť
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-1-Cbz-2-methylpiperazine
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 44.93 EUR
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
Mw: 234.294 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115051
Číslo CAS: 923565-99-5