Tlačiť
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR912151-100MG OR912151-250MG
APOSOR912151-100MGEA 129.56 EUR
APOSOR912151-100MG APOSOR912151-250MG
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01735122
Číslo CAS: 4720-86-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III