Tlačiť
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-1-methylpiperidine
OR911812-1G OR911812-5G
APOSOR911812-1GEA 89.85 EUR
APOSOR911812-1G APOSOR911812-5G
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
4-Bromo-N-methyl piperidine
Vzorec: C₆H₁₂BrN
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00800245
Číslo CAS: 76444-51-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III