Tlačiť
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 168.24 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004391
Číslo CAS: 25522-33-2