Tlačiť
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 237.13 EUR
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Mw: 242.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426471
Číslo CAS: 60277-22-7