Tlačiť
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 242.34 EUR
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂
Mw: 124.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08558977
Číslo CAS: 725746-81-6