Tlačiť
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR910232-1G OR910232-250MG
APOSOR910232-1GEA 164.23 EUR
APOSOR910232-1G APOSOR910232-250MG
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Mw: 231.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976188
Číslo CAS: 851916-84-2