Tlačiť
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 31.52 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Mw: 227.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953372
Číslo CAS: 858643-92-2