Tlačiť
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR909282-1G OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA 208.29 EUR
APOSOR909282-1G APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂
Mw: 124.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08701141
Číslo CAS: 98816-40-1