Tlačiť
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR908995-10G OR908995-1G OR908995-5G
APOSOR908995-10GEA 859.61 EUR
APOSOR908995-10G APOSOR908995-1G APOSOR908995-5G
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine
Vzorec: C₇H₉BrN₂OS
Teplota tavenia: 90…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879069
Číslo CAS: 933728-73-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III